주요 문서
196649
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
121.11
Beilstein:
2042184
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
90 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI key
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Fluorobenzonitrile reacts with lithium N,N-dialkylaminoborohydride reagent to yield 2-(N,N-dialkylamino)benzylamines.
애플리케이션
2-Fluorobenzonitrile was used in the synthesis of :
  • 3-amino-1,2-benzisoxazoles
  • 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
  • 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
  • xanthone-iminium triflates
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1