주요 문서
223778
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
97%
동의어(들):
1,3,5-Tri-t-butylbenzene, 1,3,5-Tris(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3,5-Tris(tert-butyl)benzene, 1,3,5-Tritert-butylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3[C(CH3)3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.43
Beilstein:
1909579
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
InChI key
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Sandros-Boltzmann (SB) dependency on the reaction free energy of 1,3,5-tri-tert-butylbenzene has been studied.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1