주요 문서
259233
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
205.04
Beilstein:
1948767
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
129-131 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChI key
GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,4-Dichlorophenylacetic acid has been used as internal standard in:
  • determination of phenoxyalkanoic acid herbicides in blood by GC with electron-capture detection
  • determination of 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (herbicide) in soils by GC technique
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)