About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
포함
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI key
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)