주요 문서
285072
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
동의어(들):
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
223.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
solubility
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
작용기
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The crystal structure of 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid (1,6-Cleve′s acid) depicted the presence of a sulfonate-aminium group zwitterion.
애플리케이션
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid (1,6-Cleve′s acid) was used in the synthesis of nitrate reductase and detection of nitrate reduction by anaerobic bacteria.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)