주요 문서
295450
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane
99%
동의어(들):
Isobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CH
CAS Number:
Molecular Weight:
58.12
Beilstein:
1730720
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
2.01 (21 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
72.2 psi ( 37.7 °C)
분석
99%
autoignition temp.
860 °F
expl. lim.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
density
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methylpropane can be used as a starting material to prepare:
  • Isobutylene by catalytic dehydrogenation using various catalysts.
  • Isopropyl methyl ketone by formylation reaction with carbon monoxide in the presence of super acid catalyst.
  • tert-Butylhydroperoxide (TBHP) by oxidation.
포장
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-117.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1