주요 문서
307785
Sigma-Aldrich
Ethyl undecylenate
97%
동의어(들):
Ethyl 10-undecenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethyl undecylenate was used to prepare mixed monolayers by undergoing photochemical reaction with hydrogen-terminated silicon.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)