주요 문서
308110
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
동의어(들):
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.18
Beilstein:
773668
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Grin2a(24409)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)