주요 문서
326887
Sigma-Aldrich
Aluminum
wire, diam. 0.58 mm, ≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
wire
autoignition temp.
1400 °F
저항도
2.6548 μΩ-cm
직경
0.58 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
수량
10 m (approximately 7 g)
50 m (approximately 35 g)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)