분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
JFDMLXYWGLECEY-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter