About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
315.43
Beilstein:
1934216
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI key
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F
Flash Point (°C)
76 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter