콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.27
Beilstein:
1924212
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
포함
500 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)