주요 문서
373680
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
97%
동의어(들):
DMF-sulfur trioxide complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCON(CH3)2 · SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
155-158 °C (lit.)
작용기
amide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
InChI key
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Aminopyridines as inhibitors of tetrameric fructose-1,6-bisphosphatase
  • Cyclic sulfates
  • A dual acid site-grafted zirconium hydroxide-anchored catalyst
Widely used mild sulfating agent.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)