주요 문서
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.4291
점도
500 cSt
density
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)