주요 문서
39000
Sigma-Aldrich
2-Dimethylaminoethanol (+)-bitartrate salt
≥99.0%
동의어(들):
Atrol, N,N-Dimethylethanolamine (+)-bitartrate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH2OH · C4H6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
239.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
광학 활성
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-113 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)