주요 문서
393967
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Octyn-3-ol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
광학 순도
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
애플리케이션
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)