주요 문서
425389
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-d8
97 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D8O
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
양식
solid
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C1=C(O[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-GZORGGLCSA-N
관련 카테고리
포장
Packaged in screw-cap bottles
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)