콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
437905
Sigma-Aldrich
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
270.28
Beilstein:
2055852
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
213-215 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate is a planar biphenyldicarboxylic acid ester. Crystal data of dimethyl biphenyl-4, 4′-dicarboxylate has been reported.
애플리케이션
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate may be employed as starting reagent for the synthesis of dimethyl 2-fluoro-and 2,2′-difluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)