About This Item
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade:
synthesis grade
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
제품 라인
AnhydroBeads
분석
99.999% trace metals basis
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
입자 크기
−10 mesh
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Anhydrous sodium chloride facilitates the cross-coupling of organostannanes with iodides without using palladium.
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)