주요 문서
467847
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
동의어(들):
Cupric chloride dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CuCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
170.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
분석
≥99.95% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
불순물
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp
100 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chlorinating agent; oxidizing agent; Lewis acid; catalyst for conjugate additions and acylation.
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)