About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
Merrifield′s peptide resin, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves