476404
2-Chloropentane
95%
동의어(들):
1-Methylbutyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
106.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
chloro
SMILES string
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup