About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CNHOH·CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.C2H4O2/c1-4(2,3)5-6;1-2(3)4/h5-6H,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
QGYZLVSWEOXOFT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
N-(tert-Butyl)hydroxylamine acetate (NtBuHA acetate) is a derivative of hydroxylamine that shows thioesterase-mimetic and antioxidant characteristics.
애플리케이션
N-(tert-Butyl)hydroxylamine acetate has been used in a study to understand its effect on CD (cathepsin D) activity.
It may be used in the preparation of:
  • (Z)-α-5-bromo-N-tert-butyl-2-methoxyphenylnitrone
  • ONO-type pincer ligand
  • hydroxyphenyl nitrones
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)