Merck
다음으로 건너뛰기
485187
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
동의어(들):
Hexyl-d13 bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
CD3C(CD2)4CD2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
178.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4475 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
1.269 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+13
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)