주요 문서
486140
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KS13C15N
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
mp
173 °C (lit.)
응용 분야
environmental
질량 이동
M+2
SMILES string
[K+].[S-][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-AWQJXPNKSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)