주요 문서
487260
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
density
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
IBRWLEYNCGRJLX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)