About This Item
Linear Formula:
CD3CD2H
CAS Number:
Molecular Weight:
35.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
37.95 atm ( 21.1 °C)
동위원소 순도
99 atom % D
autoignition temp.
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D3
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-KPAILUHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-135.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.