491470
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
관련 카테고리
1 of 4
이 품목 | 303011 | 579025 | 586668 |
---|---|---|---|
mass shift M+16 | mass shift M+16 | mass shift M+8 | mass shift M+16 |
isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D |
Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
density 0.798 g/mL at 25 °C | density 0.794 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.290 g/mL at 25 °C | density - |
mp −119 °C (lit.) | mp -91 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 209-212 °C (subl.) (lit.) |
refractive index n20/D 1.388 (lit.) | refractive index n20/D 1.3844 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.