주요 문서
520446
Sigma-Aldrich
3-Ethynylpyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
83-84 °C/30 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h1,3-6H
InChI key
CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56.67 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)