주요 문서
521582
Sigma-Aldrich
1-Chloro-6-iodohexane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
I(CH2)6Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
246.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
density
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI key
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen. It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.
애플리케이션
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)