주요 문서
538396
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzonitrile
97%
동의어(들):
Protocatechuonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(OH)2C6H3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
135.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
155-159 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C#N
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H
InChI key
NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,4-Dihydroxybenzonitrile can be prepared from 4-hydroxy-3-methoxybenzonitrile. It can also be synthesized by reacting 3,4-dimethoxybenzonitrile, lithium diisopropylamide (LDA) and 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMEU).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)