주요 문서
540234
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 6-methoxycarbonyl nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
213-217 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate can be prepared from 2,5-pyridinedicarboxylic acid.
애플리케이션
Dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate (Dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate) may be used in the synthesis of:
  • 2,5-dicarbomethoxy-N-methylpyridinium methosulfate
  • 2,5-dicarboxy-N-methylpyridinium betaine
  • 6-carbomethoxy-2-carboxypyridine-N-oxide
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)