주요 문서
547999
Sigma-Aldrich
Polyethylene
High density, melt index 2.2 g/10 min (190 °C/2.16kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H(CH2CH2)nH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
양식
pellets
용융 지수
2.2 g/10 min (190 °C/2.16kg)
경도
65 (Shore D, ASTM D 2240)
전이 온도
softening point 123 °C (Vicat, ASTM D 1525)
density
(high density)
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Typical applications included specialty injection molded parts.
특징 및 장점
Excellent low temperature impact strength and environmental stress-crack resistance.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)