주요 문서
56207
Sigma-Aldrich
1-Hydroxypiperidine
≥96.0% (GC)
동의어(들):
1-Piperidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
Beilstein:
102726
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0% (GC)
mp
37-39 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ON1CCCCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h7H,1-5H2
InChI key
LKPFBGKZCCBZDK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Base for Fmoc-based solid phase peptide synthesis
Light stabilizing agent
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)