563676
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrClFMg
CAS Number:
Molecular Weight:
233.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.966 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup