About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn 10,000
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)