About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
135.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
81-85 °C (lit.)
작용기
ketone
nitrile
SMILES string
O=C(CC#N)c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)