About This Item
Linear Formula:
13CH3CH(CD3)COCO2Na
Molecular Weight:
142.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-CKHMYQJJSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)