분석
97%
양식
solid
mp
89-93 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h1,3-7H
InChI key
BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable