주요 문서
604836
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC10H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
관련 카테고리
일반 설명
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
애플리케이션
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)