주요 문서
606332
Sigma-Aldrich
Hexachlorobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6Cl6
CAS Number:
Molecular Weight:
290.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
99%
양식
solid
질량 이동
M+6
SMILES string
Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)