About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H915NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
동위원소 순도
≥95 atom % 15N
Quality Level
분석
98% (CP)
광학 활성
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
기술
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)