주요 문서
65125
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthol
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.20
Beilstein:
2043873
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
mp
148-152 °C
SMILES string
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)