About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
134-139 °C
SMILES string
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
6-Amino-1,3-dipropyluracil can be used in the synthesis of compounds of medicinal interest such as deazaflavins, pyrido[2,3-d]pyrimidines and tetrahydrobenzo[g]pyrimido[4,5-c]isoquinoline tetraones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)