About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
87-91 °C
작용기
amine
nitrile
SMILES string
CNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,10H,1H3
InChI key
JEDXDYXIRZOEKG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)