About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
Beilstein:
1730735
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
6.77 psi ( 37.7 °C)
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
583 °F
expl. lim.
7 %
불순물
≤0.5% 3-methylpentane
≤2% 2,3-dimethyl-propane
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methylpentane is mainly used as a model n-alkane in studies relating to alkane cracking, excess enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)