About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
Beilstein:
5254151
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
광학 순도
ee: ≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.