About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H20OS
CAS Number:
Molecular Weight:
176.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.483
density
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChI key
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
9-Mercapto-1-nonanol (9-MNL) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It facilitates the immobilization of the surface atoms.
애플리케이션
9-MNL can be used in the surface modification of gold electrodes for the fabrication of biosensors for biomedical applications.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)