주요 문서
700207
Sigma-Aldrich
Polyetherimide
melt index 18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
동의어(들):
Poly(bisphenol A-co-4-nitrophthalic anhydride-co-1,3-phenylenediamine), PEI, Poly(bisphenol A anhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(bisphenol A dianhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(ether imide), Poly-[2,2′bis(4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenylpropane)-1,3-phenylene bisimide], Polyetherimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C39H30N2O6)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
pellets
Quality Level
용융 지수
18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
InChI key
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)