703621
L-Malic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
L-Hydroxybutanedioic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO213CCH(OH)CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
135.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-GZPBOPPUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.